제조업체/상표
Wilmad WG-821-STW-AH-Q
길이
147 mm , upper
72 mm , lower
O.D.
10 mm , lower
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Bruker style Variable Temperature Dewar Inserts are not silvered, and do not offer a dimple to support the sample tube. Maximum working temperature is 600 K.Dimension A: 147mm, Dimension B: 72mm, Dimension C: O.D. = 10.5mm, Dimension D: I.D. = 6mm
애플리케이션
EPR
특징 및 장점
Maximum working temperature is 600 K
법적 정보
Bruker is a registered trademark of Bruker-Physik AG
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.