Merck
Z756776
Cryo-Safe vial storage box
pack of 8 ea, Holds 25 x 2 mL vials
동의어(들):
storage box, tube container, vial container
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123304
NACRES:
NB.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
polycarbonate
특징
Holds 25 x 2 mL vials
포장
pack of 8 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18849-0000
기술
cryopreservation: suitable
크기
76x76x51 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The Cryo-Safe vial storage box can be used to transfer or ship vial or tubes. The storage box is rugged, polycarbonate boxes that can withstand temperatures of -196 °C to +121 °C.
  • Select box to hold 1.2, 2.0 or 5.0 mL cryogenic vials
  • Transparent lids are keyed for alignment and include numbering grid for sample identity
  • Dimension: 13.3 x 13.3 x 9.5cm (5¼ x 5¼ x 3¾”)
법적 정보
Cryo-Safe is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)