생물학적 소스
rabbit (recombinant)
Quality Level
재조합
expressed in HEK 293 cells
결합
unconjugated
항체 형태
purified antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
SC1-1, monoclonal
recombinant monoclonal
제품 라인
ZooMAb® learn more
양식
lyophilized
분자량
calculated mol wt ( May vary depending on the histidine-phosphorylated proteins.)
observed mol wt ~45 kDa
종 반응성
human
포장
antibody small pack of 25 μL
환경친화적 대안 제품 특성
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
향상된 검증
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
기술
western blot: suitable using 1:1,000
동형
IgG
환경친화적 대안 카테고리
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
타겟 번역 후 변형
phosphorylation (N1-pHis)
일반 설명
Each ZooMAb antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Learn more about ZooMAb here.
특이성
면역원
애플리케이션
표적 설명
물리적 형태
재구성
저장 및 안정성
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.