주요 문서
01387
Supelco
Agaric acid
analytical standard
동의어(들):
2-Hydroxy-1,2,3-nona­decane­tricarboxylic acid, Agaricic acid, Agaricin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H40O7
CAS Number:
Molecular Weight:
416.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
powder
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
불순물
≤8.0% water (calculated from elemental analysis)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC(C(O)=O)C(O)(CC(O)=O)C(O)=O
CCCCCCCCCCCCCCCCC(C(O)=O)C(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C22H40O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18(20(25)26)22(29,21(27)28)17-19(23)24/h18,29H,2-17H2,1H3,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)
InChI key
HZLCGUXUOFWCCN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)