Grade
reference material
API family
rizatriptan
분석
≥90.0% (HPLC)
양식
solid
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN(C)CCC1=CNC(C1=C2)=CC=C2CC3=C(CCN(C)C)C4=CC(CN5N=CN=C5)=CC=C4N3
InChI
1S/C28H35N7/c1-33(2)11-9-22-16-30-26-7-5-20(13-24(22)26)15-28-23(10-12-34(3)4)25-14-21(6-8-27(25)32-28)17-35-19-29-18-31-35/h5-8,13-14,16,18-19,30,32H,9-12,15,17H2,1-4H3
InChI key
WMKBUQPKAAJBHZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.