주요 문서
20256-U
Supelco
ORBO 70 Sorbent Tube
5% Na₂CO₃ on Chromosorb®-P (30/60), 335/165 mg, W,W,W separators, O.D. × L 8mm × 100mm, pkg of 50 ea
동의어(들):
ORBO 70 Sorbent Tube, Chromosorb P, 30/60 mesh
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12190000
NACRES:
NB.24
Product Name
ORBO 70 5% Na2CO3 on Chromosorb®-P (30/60), 335/165 mg, W,W,W separators, O.D. × L 8 mm × 100 mm, pkg of 50 ea
material
W,W,W separators
Quality Level
제품 라인
ORBO
구성
Bed A, 335 mg
Bed B, 165 mg
포장
pkg of 50 ea
제조업체/상표
ORBO 70
기술
active air sampling: suitable
O.D. × L
8 mm × 100 mm
Matrix
5% Na2 CO3 on Chromosorb-P
입자 크기
30-60 mesh
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
법적 정보
Chromosorb is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
표적 기관
Lungs
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)