포장
pkg of 100 ea
기술
gas chromatography (GC): suitable
피팅
female cap for 1/16 in. O.D. column (slip-on)
호환성
for use with 1/16 in. O.D. column
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These plastic caps will easily slip over the ends of packed GC columns to protect them during storage.
애플리케이션
Plastic column cup maybe used to close the immunoaffinity chromatography column used for separating cross-linked protein complexes adhering to P1 protein of Mycoplasma pneumonia.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.