주요 문서
20441
Supelco
GR-2 Septa
diam. 10 mm ( 13/32 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
포장
pkg of 100 ea
기술
gas chromatography (GC): suitable
직경
10 mm ( 13/32 in.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These low cost gray silicone rubber septa are designed for routine, isothermal use. For use with 50 °C to 200 °C inlet temperature.
애플리케이션
GR-2 silicon rubber septa maybe fitted to make a gas-tight seal between the glass opening and the steel gas fitting.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)