material
brass
포장
pkg of 6 ea (nuts & ferrules included)
피팅
1/8 in. male
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Nuts and ferrules included.
애플리케이션
Swagelok® caps maybe used to seal the conditioned sampling tube, during gas chromatographic determination of low concentrations of volatile organic compounds (≤C6) in ambient air using mercuric oxide reduction gas detection (RGD).
법적 정보
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.