특징
chart type blank roll
포장
box of 4
제조업체/상표
Agilent/HP 5181-1219 (OEM)
호환성
for use with Agilent/HP 3394,3395, 3396
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Analog signal from the chromatograph may be connected to a recorder with chart paper speed of 5 min/in. during an analysis to measure Glutethimide concentrations in the serum and cerebrospinal fluid (CSF) using gas chromatography.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.