주요 문서
24445
SGE Needles for RN syringes
volume 10 μL, N10-VA8X00H-II, needle size 25 ga, needle L × O.D. 53 mm × 0.50 mm
동의어(들):
REPL.NEEDLE N10-VA8100H,EA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
니들 크기
25 ga
특징
needle cone tip, side-port
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
SGE 037777
니들 길이 × O.D.
53 mm × 0.50 mm
용적
10 μL
호환성
for use with 10RVA8X, 8100, and 8200
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
RN syringes allow easy replacement of needles that get damaged in the field. The needle is seated at zero graduation mark.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)