material
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
니들 크기
22s ga
설명
Microliter™
특징
removable needle
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 87942
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
2.5 μL
호환성
for use with Rheodyne
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
애플리케이션
It was used in microinjection system assembly to load cell culture scaffold.
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.