주요 문서
27155
Supelco
Septa, tan PTFE/silicone
white tan PTFE/silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7 mL vial, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
white tan PTFE/silicone
포장
pkg of 100 ea
파라미터
250 °C temp. limit
250 °C temp. limit
O.D.
13 mm
직경 × 두께
13 mm × 0.060 in.
호환성
for use with 7 mL vial
for use with screw cap, 15-425
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Septa, tan PTFE/silicone may be used in headspace solid-phase microextraction (SPME) (lyophilized aqueous extract).
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)