Merck
27179
Supelco
Cap liner, PTFE
white PTFE, diam. × thickness 21 mm × 0.010 in., for use with 22 mL vial, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
PTFE liner
white PTFE
설명
Oversized for better sealing ability.
포장
pkg of 100 ea
직경 × 두께
21 mm × 0.010 in.
호환성
for use with 22 mL vial
for use with screw cap, 20-400
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Cap liner may be used for Erlenmeyer flasks for chemical oxygen demand (COD) determination.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)