주요 문서
27408
Supelco
Insert for shell vial
volume 0.05 mL, glass, conical, with bottom spring, O.D. × H × I.D. 6 mm × 25 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
glass
설명
Mandrel precision point
특징
conical
포장
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
6 mm × 25 mm × 4.6 mm
용적
0.05 mL
호환성
for use with vial with 6 mm opening
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)