주요 문서
28298-U
Supelco
Crimp seals with Viton® septa
aluminum seal, open center, seal diam. 20 mm, 8 mm center hole, black Viton® septum, diam. × thickness 20 mm × 0.76 mm, pkg of 288 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
material
aluminum seal
black Viton® septum
특징
closure type crimp seal
closure type crimp seal
8 mm center hole
포장
pkg of 288 ea
직경 × 두께
20 mm × 0.76 mm
씰 직경
20 mm
피팅
thread for 20 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)