피팅
connector (20/20)
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
일반 설명
Use the ATIS to thermally extract samples onto an adsorbent tube. The opening in the glassware will accepts solid samples up to 1/2 in. (13mm) in diameter and up to 3" long (76mm) to be inserted into the glassware. The extraction glassware simply slides into the ATIS heating block. Two types of glass joints are available.
애플리케이션
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.