30133-U
Tenax® TA Thermal Desorption Tube
stainless steel, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., unconditioned, pkg of 10 ea
동의어(들):
Tenax TA Thermal Desorption Tube (stainless steel)
Product Name
Tenax® TA, stainless steel TD tube, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., unconditioned, 60-80 mesh, pkg of 10 ea
material
stainless steel TD tube
Quality Level
Agency
EPA TO-1,IP-1B
설명
Sealed with (PTFE Endcaps)
특징
unconditioned
포장
pkg of 10 ea
환경친화적 대안 제품 특성
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
기술
active air sampling: suitable
O.D. × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matrix
Tenax TA porous polymer
입자 크기
60-80 mesh
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
호환성
PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
환경친화적 대안 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.