주요 문서
33182-U
Supelco
Hand Decapper
for use with 13mm crimp seals, pkg of 1 ea
동의어(들):
Manual Vial Cap Remover
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
NACRES:
NB.11
설명
Hand decapper
포장
pkg of 1 ea
호환성
for use with 13mm crimp seals
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)