Grade
analytical standard
Agency
EPA TO-14
포장
pkg of 110 L (pi-marked cylinder)
제조업체/상표
Scott Gas T9Z90000-110
농도
1 ppm in nitrogen
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
environmental
형식
multi-component solution
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
JHAP-43 Mix is used as an air monitoring standard, which employs TO-14 SUMA canister sampling for GC/MS analysis of volatile organics in ambient air.
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
분석물
설명
Acrylonitrile
Allyl chloride
Benzene
Bromomethane
1,3-Butadiene
Carbon tetrachloride
Chlorobenzene
Chloroethane
Chloroform
Chloromethane
1,2-Dibromoethane
1,2-Dichlorobenzene
1,3-Dichlorobenzene
1,4-Dichlorobenzene
Dichlorodifluoromethane
1,1-Dichloroethane
1,2-Dichloroethane
1,1-Dichloroethylene
cis-1,2-Dichloroethylene
Dichloromethane
1,2-Dichloropropane
cis-1,3-Dichloropropene
trans-1,3-Dichloropropene
1,2-Dichlorotetrafluoroethane
Ethylbenzene
4-Ethyltoluene
Hexachloro-1,3-butadiene
Styrene
1,1,2,2-Tetrachloroethane
Tetrachloroethylene
Toluene
1,2,4-Trichlorobenzene
1,1,1-Trichloroethane
1,1,2-Trichloroethane
Trichloroethylene
Trichlorofluoromethane
1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane
1,2,4-Trimethylbenzene
1,3,5-Trimethylbenzene
Vinyl chloride
o-Xylene
m-Xylene
p-Xylene
모두 보기 (43)
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Press. Gas Compr. Gas
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.