제품명
Ascentis® Express C8, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 3 mm
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L7
제품 라인
Ascentis®
특징
endcapped
제조업체/상표
Ascentis®
포장
1 ea of
파라미터
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
길이 × I.D.
7.5 cm × 3 mm
표면적
90 m2/g
불순물
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
기질 활성군
C8 (octyl) phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
90 Å pore size
작동 pH
2-9
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
When a C18 doesn′t give the desired separation, or your sample contains compounds that are known to be difficult to retain or resolve on a C18, consider changing to an Ascentis® Express C8 column.