50597-U
Ascentis® Express 90 Å ES-Cyano (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 4.6 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
Product Name
Ascentis® Express ES-Cyano, 5 μm Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 4.6 mm, pkg of 3 ea
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L10
제품 라인
Ascentis®
특징
endcapped
포장
pkg of 3 ea
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
길이 × I.D.
5 mm × 4.6 mm
표면적
90 m2/g
Matrix
superficially porous particle
기질 활성군
cyano phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
90 Å
작동 pH
1-8
응용 분야
food and beverages
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Ascentis Express Guard Columns provide physical (filtration) and chemical protection for costly analytical columns without compromising the very high performance of Ascentis Express columns. These Ascentis Express guard columns are capable of continuous use at pressures up to 9000 psi (600 bar) with only hand-tightening. Guard cartridges are easily replaced without removing the guard column holder from the flow path. The cartridges are packed with Ascentis Express Fused-Core® particles. Order guard column holder separately.
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.