material
PTFE face
blue PTFE/silicone
silicone body
경도
30 (Durometer: shore A)
포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
Chromacol 20-ST101
파라미터
250 °C temp. limit
O.D.
20 mm
직경 × 두께
20 mm × 0.045 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객