주요 문서
51080AST
Supelco
Astec® Diol (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
동의어(들):
Diol Stationary Phase Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Product Name
Astec® Diol HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L20
제품 라인
Astec®
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Astec®
파라미터
80-400 bar pressure (1200-5800 psi)
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
25 cm × 4.6 mm
표면적
320 m2/g
Matrix
fully porous particle
silica gel high purity, spherical particle platform
기질 활성군
diol phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
110 Å pore diameter
작동 pH
3.5-7
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)