주요 문서
54797-U
Supelco
LiChrospher® Si-60 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, HPLC guard Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Product Name
LiChrospher® Si-60 HPLC Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Agency
suitable for USP L3
제품 라인
LiChrospher®
특징
endcapped: no
포장
pkg of 4 ea
파라미터
≤70 °C temp. range
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
1 cm × 4.6 mm
표면적
700 m2/g
Matrix
fully porous particle
기질 활성군
silica phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
60 Å
작동 pH
2-7.5
응용 분야
food and beverages
호환성
for use with 3.0 to 4.6 mm column
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
일반 설명
Use guard cartridge holder 54987
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)