추천 제품
길이 × I.D.
5 cm × 5 mm
Matrix
MonoBeads
기질 활성군
amphoteric
입자 크기
10 μm
호환성
mode of use ion exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Mono columns are highly efficient, pH-stable columns designed for high performance ion exchange separations of proteins, peptides, and polynucleotides, in applications including peptide mapping and monoclonal antibody purification. The unique properties of these columns are based on MonoBeads support – a beaded hydrophilic material with the narrowest particle size distribution of any chromatographic support. This monodispersity permits high flow rates at relatively low backpressures.
애플리케이션
Mono columns are used in peptide mapping and monoclonal antibody purification. Mono P columns have been used to purify homogenous forms of fungal peroxygenase and to investigate separation of DNA restriction fragments.
법적 정보
Mono P is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.