Merck
56129AST
Supelco
apHera C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 2 mm, HPLC Guard Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Product Name
apHera C18 HPLC Guard Column, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 2 mm
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L67
제품 라인
apHera
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
apHera
파라미터
147 bar pressure (2133 psi)
4-60 °C temperature
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
길이 × I.D.
1 cm × 2 mm
Matrix
polymeric
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
300 Å
작동 pH
1-14
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
apHera is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)