주요 문서
57200
Supelco
Supelclean LC-Si Bulk Packing
pkg of 100 g
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115712
포장
pkg of 100 g
Quality Level
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
표면적
475 m2/g
Matrix
Silica Gel (irregularly shaped)
기질 활성군
silica phase
입자 크기
45 μm
공극 크기
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
응용 분야
food and beverages
분리 기술
normal phase
일반 설명
LC-Si adsorption SPE tubes may be used to extract polar analytes from nonpolar samples.
법적 정보
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)