material
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Quality Level
특징
endcapped
구성
bed wt., 1 g
포장
pk of 30
라벨링 범위
14% C loading
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
표면적
475 m2/g
용적
6 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
기질 활성군
C8 (octyl) bonding, polymerically bonded
입자 크기
45 μm
공극 크기
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking, ground, waste water)
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking, ground, waste water)
- High 14% C loading for increased binding capacities and higher recoveries
- Higher carbon loading also offers greater resistance to extreme pH conditions
- Excellent for cleaning, extracting and concentrating pollutants from aqueous environmental samples
- Used for extracting herbicides, fungicides, and pesticides from waste material
법적 정보
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.