Product Name
BIOshell IgG 1000 Å C18, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 3 cm × 3 mm
material
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
BIOshell
특징
endcapped
포장
1 ea of
라벨링 범위
1.4% Carbon loading
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
컬럼 길이 × I.D.
3 cm × 3 mm
표면적
22 m2/g
Matrix
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
기질 활성군
C18 (diisobutyloctadecylsilane) bonding phase
입자 크기
2.7 μm
공극 크기
1000 Å pore size
작동 pH 범위
1-8
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
BIOshell IgG 1000 Å C18 is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on a new wide-pore (1000 Å) Fused-Core® particle design. The particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core. This particle design exhibits very high column efficiency due to the shallow diffusion paths in the 0.5 μm thin porous shell and the small overall particle size of 2.7 μm. The sterically protected C18 bonded phase of BIOshell IgG 1000 Å C18 provides a stable, reversed-phase packing that can be used for separating high molecular weight compounds, such as proteins.
애플리케이션
분석 메모
The target analytes include monoclonal antibodies, antibody-drug conjugates, antibody fragments and large proteins with molecular weights up to 500 kDa.
법적 정보
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.