주요 문서
58803
Cutting Wheel for TC-10
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
설명
TC-10
포장
pkg of 3 ea
일반 설명
Replacement cutting wheel for SSI Model TC-10 tubing cutter. Will not fit Model TC-20.
각주
Replacement cutting wheels for SSI Model TC-10 tubing cutter. Will not fit Model TC-20.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)