주요 문서
59344
Supelco
SUPELCOGEL K (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
Product Name
SUPELCOGEL K Guard Column, 9 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
제조업체/상표
SUPELCOGEL
Quality Level
파라미터
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C min. temp.
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
5 cm × 4.6 mm
입자 크기
9 μm
호환성
use to protect SUPELCOGEL K
분리 기술
ligand exchange
각주
5cm × 4.6mm guard column, does not include tubing, nuts or ferrules.
법적 정보
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)