주요 문서
61873-U
Proteomix® HIC Phenyl-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 mm × 4 mm
동의어(들):
Proteomix® HIC Phenyl-NP5, Guard Cartridge with Holder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
Product Name
Proteomix® HIC Phenyl-NP5, Guard cartridge with holder, L × I.D. 10 mm × 4 mm
material
stainless steel hardware
제품 라인
Proteomix®
제조업체/상표
Sepax 433NP5-4001C
포장
1 ea of
파라미터
6000 psi max. pressure
80 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
10 mm × 4 mm
불순물
<10 ppm metals
Matrix
polymeric
polystyrene/divinylbenzene (Spherical, highly cross-linked)
기질 활성군
phenyl phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
non-porous
작동 pH
2-12
분리 기술
hydrophobic interaction (HIC)
분석 메모
Compatible with aqueous solution, a mixture of water and acetonitrile, acetone, methanol, or THF.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Proteomix is a registered trademark of Sepax Technologies
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)