제품명
Proteomix® HIC Propyl-NP5, Guard cartridge with holder, L × I.D. 10 mm × 4 mm
material
stainless steel hardware
제품 라인
Proteomix®
제조업체/상표
Sepax 434NP5-4001C
포장
1 ea of
파라미터
6000 psi max. pressure
80 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
10 mm × 4 mm
불순물
<10 ppm metals
Matrix
polymeric
polystyrene/divinylbenzene (Spherical, highly cross-linked)
기질 활성군
propyl phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
non-porous
작동 pH 범위
2-12
분리 기술
hydrophobic interaction (HIC)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.