주요 문서
64833
Supelco
In-line impinger trap w/ 20mm thread
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104008
포장
pkg of 1
Quality Level
기술
active air sampling: suitable
길이
152 mm (6 in.)
캡 직경
20 mm
임핀저 용적
15 mL
응용 분야
air monitoring
environmental
industrial hygiene
일반 설명
Threaded Midget Impinger - 20mm threads, standard glass stem. 6-dram vial (22mL) included.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)