Merck
66975-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide CN (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Product Name
BIOshell A160 Peptide CN, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
material
stainless steel hardware (column)
Quality Level
Agency
suitable for USP L10
설명
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
제품 라인
BIOshell
특징
endcapped
분석물 화학적 분류
peptides
제조업체/상표
BIOshell
포장
1 ea of
라벨링 범위
2.2% carbon loading
파라미터
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
길이 × I.D.
10 cm × 4.6 mm
표면적
90 m2/g
표면 범위
2.2 μmol/m2
Matrix
spherical silica particle platform
superficially porous particle
기질 활성군
cyano phase
입자 크기
2.7 μm
공극 크기
160 Å
작동 pH 범위
1-8
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
BIOshell 160Å Peptide CN columns provide an alternative selectivity to the traditional C18 bonded phases. The introduction of the cyano group enables peptides and small proteins to be separated due to a combination of hydrophobicity and dipole-dipole interactions making this column an excellent choice for biomolecules that are not resolved on traditional C18 columns. These columns contain advanced Fused-Core particles with pores strategically sized to 160 Å to enable optimized peptide diffusion. This attribute makes these columns an excellent choice for peptide mapping. Additionally, the sterically-protected cyanopropyl ligands provide extra stability allowing the columns to be used at an extended pH range (2-9) and high temperatures (up to 90 °C).
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)