69705
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-methyl-6-(2-propenyl)phenol
analytical standard
동의어(들):
2-(3-Allyl-2-hydroxy-5-methylphenyl)-2H-benzotriazole, 2-Allyl-6-(2H-benzotriazol-2-yl)-p-cresol
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H15N3O
CAS Number:
Molecular Weight:
265.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥97.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
98-101 °C (lit.)
전이 온도
transition temp >270 °C
solubility
H2O: insoluble
density
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
SMILES string
Cc1cc(CC=C)c(O)c(c1)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C16H15N3O/c1-3-6-12-9-11(2)10-15(16(12)20)19-17-13-7-4-5-8-14(13)18-19/h3-5,7-10,20H,1,6H2,2H3
InChI key
YKONWVIRECCMQE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Covalently bondable UV light stabilizer.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.