주요 문서
713-0141
HPLC Analysis of Barbiturates on Discovery® C18
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Discovery C18, 15 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (504955)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] 25 mM potassium phosphate buffer, pH 6.9 (25:75, A:B)
flow rate: 1.5 mL/min
column temp.: ambient
detector: UV, 254 nm
injection: 25 μL
적합성
application for HPLC
응용 분야
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
    Methyprylon
    Hexobarbital
    Butalbital
    Butabarbital
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)