주요 문서
72691
Supelco
Pristanic acid
new
mixture of isomers, analytical standard
동의어(들):
2,6,10,14-Tetramethylpentadecanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H38O2
CAS Number:
Molecular Weight:
298.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
Grade
analytical standard
분석
≥95.0% (mixture of isomers)
품질
mixture of isomers
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(CCCC(CCCC(CCCC(C)C)C)C)C
InChI key
PAHGJZDQXIOYTH-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)