주요 문서
73484
Supelco
2-Butenoic acid
analytical standard
동의어(들):
Crotonic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H6O2
CAS Number:
Molecular Weight:
86.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
Grade
analytical standard
Quality Level
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
형식
neat
저장 온도
2-8°C
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
190.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
88 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)