기술
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
검사 파라미터
sample/matrix: 0.5 mL urine (250 ng each analyte, 20 μL 2.5% NaF) in 1 mL vial
SPME fiber: polydimethylsiloxane, 100 μm (57300-U)
extraction: immersion, 30 min
desorption process: 3 min, 240 °C
column: 100% methyl polysiloxane, 30 m × 0.32 mm I.D., 0.25 μm (Supelco equivalent, Equity-1, 28055-U)
oven: 120 °C to 280 °C at 10 °C/min
inj. temp.: splitless (splitter opened after 1 min), 240 °C
detector: NPD, 280 °C
carrier gas: helium, 3 mL/min
적합성
application for SPME
응용 분야
forensics and toxicology
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.