기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
column: γ-DEX 120, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24307)
oven: 115 °C
inj. temp.: 220 °C
detector: FID, 300 °C
carrier gas: helium, 20 cm/sec
injection: 1 μL, 100:1 split
sample: ~1 mg/mL each enantiomer in methylene chloride
응용 분야
chemicals and industrial polymers
food and beverages
법적 정보
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.