주요 문서
808024
TSKgel® G6000PWXL HPLC Column
phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 13 μm particle size
동의어(들):
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
Agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
제조업체/상표
Tosoh 08024
파라미터
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
80 °C temperature
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
30 cm × 7.8 mm
Matrix
polymer particle platform
기질 활성군
hydroxylated methacrylate phase
입자 크기
13 μm
공극 크기
>1000 Å pore diameter
작동 pH
2-12
분리 기술
size exclusion (SEC)
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Use TSKgel® G6000PWXL columns for analysis of water-soluble linear polymers with molecular weights up to 8 million Da. The smaller particle size of PWXL-type columns provide 1.7 times higher resolution than their PW counterpart, making PWXL-type columns more suitable for analytical purposes.
물리적 형태
Shipped in water.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)