material
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L17
포장
pkg of 1 kit
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
2 mm × 2.1 mm
Matrix
PS-DVB particle platform
polymeric
기질 활성군
sulfonic acid phase
입자 크기
12 μm
공극 크기
100 Å
작동 pH
1-14
분리 기술
ion exclusion
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.