주요 문서
89162
Supelco
Glutaric acid-1,2,3,4-13C4 sodium salt
analytical standard
동의어(들):
Pentanedioic acid-1,2,3,4-13C4 sodium salt, Sodium glutarate-1,2,3,4-13C4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C4CH8O4 · xNa+
Molecular Weight:
136.09 (free acid basis)
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
solid
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
라벨링 범위
≥99%
저장 온도
2-8°C
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)