추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
160-162 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1O
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4,9H,8H2,1H3
InChI key
DBFYESDCPWWCHN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.