주요 문서
97583
Supelco
N-(2-Aminoethyl)ethanolamine
analytical standard
동의어(들):
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine, 2-(2-Aminoethylamino)ethanol, N-(2-Aminoethyl)ethanolamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH2CH2CH2NHCH2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
104.15
Beilstein:
506012
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
NACRES:
NA.21
Grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
3.6 (vs air)
분석
≥98.0% (GC)
기술
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.485 (lit.)
bp
238-240 °C/752 mmHg (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
NCCNCCO
InChI
1S/C4H12N2O/c5-1-2-6-3-4-7/h6-7H,1-5H2
InChI key
LHIJANUOQQMGNT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
291.2 °F
Flash Point (°C)
144 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)