주요 문서
97610
Supelco
1,3-Dioxolane
동의어(들):
Ethylene glycol methylene ether, Formaldehyde ethylene acetal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H6O2
CAS Number:
Molecular Weight:
74.08
Beilstein:
102453
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
2.6 (vs air)
vapor pressure
70 mmHg ( 20 °C)
분석
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
525 °F
기술
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
bp
75-76 °C/1.013 hPa
mp
−95 °C (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
C1COCO1
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2
InChI key
WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
26.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-3 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)