주요 문서
D7039GOSUA
Sulfur in synthetic diesel, ASTM D7039
Calibration Set A
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
certified reference material
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Paragon Scientific Ltd
응용 분야
petroleum
형식
matrix material
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
성분
Set A
Blank, 0.0005 % (5ppm), 0.0050 % (50ppm), 0.0250 % (250ppm), 0.0500 % (500ppm). 100 mL ea.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
170.6 °F
Flash Point (°C)
77 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)