주요 문서
ERMBF445A
DP23211 Maize (blank)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
제조업체/상표
JRC
응용 분야
food and beverages
저장 온도
2-8°C
분석 메모
For more information please click on the below product number:
ERMBF445A
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)